安全性情報
SAB1410186
Sigma-Aldrich
Anti-DTX2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KIAA1528, MGC71098, RNF58
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月28日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 67.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DTX2(113878)
関連するカテゴリー
免疫原
DTX2 (NP_065943.1, 1 a.a. ~ 622 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAMAPSPSLVQVYTSPAAVAVWEWQDGLGTWHPYSATVCSFIEQQFVQQKGQRFGLGSLAHSIPLGQADPSLAPYIIDLPSWTQFRQDTGTMRAVRRHLFPQHSAPGRGVVWEWLSDDGSWTAYEASVCDYLEQQVARGNQLVDLAPLGYNYTVNYTTHTQTNKTSSFCRSVRRQAGPPYPVTTIIAPPGHTGVACSCHQCLSGSRTGPVSGRYRHSMTNLPAYPVPQHPPHRTASVFGTHQAFAPYNKPSLSGARSAPRLNTTNAWGAAPPSLGSQPLYRSSLSHLGPQHLPPGSSTSGAVSASLPSGPSSSPGSVPATVPMQMPKPSRVQQALAGMTSVLMSAIGLPVCLSRAPQPTSPPASRLASKSHGSVKRLRKMSVKGATPKPEPEPEQVIKNYTEELKVPPDEDCIICMEKLSAASGYSDVTDSKAIGSLAVGHLTKCSHAFHLLCLLAMYCNGNKDGSLQCPSCKTIYGEKTGTQPQGKMEVLRFQMSLPGHEDCGTILIVYSIPHGIQGPEHPNPGKPFTARGFPRQCYLPDNAQGRKVLELLKVAWKRRLIFTVGTSSTTGETDTVVWNEIHHKTEMDRNITGHGYPDPNYLQNVLAELAAQGVTEDCLEQQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410186-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)