安全性情報
SAB1410172
Sigma-Aldrich
抗POLG2抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HP55, MTPOLB, PEOA4, POLB, POLG-BETA, POLGB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 54.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLG2(11232)
詳細
This gene encodes the processivity subunit of the mitochondrial DNA polymerase gamma. The encoded protein forms a heterotrimer containing one catalytic subunit and two processivity subunits. This protein enhances DNA binding and promotes processive DNA synthesis. Mutations in this gene result in autosomal dominant progressive external ophthalmoplegia with mitochondrial DNA deletions
免疫原
POLG2 (AAH09194.1, 1 a.a. ~ 485 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRSRVAVRACHKVCRCLLSGFGGRVDAGQPELLTERSSPKGGHVKSHAELEGNGEHPEAPGSGEGSEALLEICQRRHFLSGSKQQLSRDSLLSGCHPGFGPLGVELRKNLAAEWWTSVVVFREQVFPVDALHHKPGPLLPGDSAFRLVSAETLREILQDKELSKEQLVAFLENVLKTSGKLRENLLHGALEHYVNCLDLVNKRLPYGLAQIGVCFHPVFDTKQIRNGVKSIGEKTEASLVWFTPPRTSNQWLDFWLRHRLQWWRKFAMSPSNFSSSDCQDEEGRKGNKLYYNFPWGKELIETLWNLGDHELLHMYPGNVSKLHGRDGRKNVVPCVLSVNGDLDRGMLAYLYDSFQLTENSFTRKKNLHRKVLKLHPCLAPIKVALDVGRGPTLELRQVCQGLFNELLENGISVWPAYLETMQSSLEQLYSKYDEMSILFTVLVTETTLENGLIHLRSRDTTMKEMMHISKLKDFLIKYISSAKNV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410172-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)