Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB1410157
Sigma-Aldrich
Anti-HNRNPUL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
E1B-AP5, E1BAP5, FLJ12944, HNRPUL1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月29日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 90.3 kDa
交差性
human, mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
This gene encodes a nuclear RNA-binding protein of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) family. This protein binds specifically to adenovirus E1B-55kDa oncoprotein. It may play an important role in nucleocytoplasmic RNA transport, and its function is modulated by E1B-55kDa in adenovirus-infected cells. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Additional variants have also been found, but their full-length natures have not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
HNRNPUL1 (AAH27713.1, 1 a.a. ~ 804 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDVRRLKVNELREELQRRGLDTRGLKAELAERLQAALEAEEPDDERELDADDEPGRPGHINEEVETEGGSELEGTAQPPPPGLQPHAEPGGYSGPDGHYAMDNITRQNQFYDTQVIKQENESGYERRPLEMEQQQAYRPEMKTEMKQGAPTSFLPPEASQLKPDRQQFQSRKRPYEENRGRGYFEHREDRRGRSPQPPAEEDEDDFDDTLVAIDTYNCDLHFKVARDRSSGYPLTIEGFAYLWSGARASYGVRRGRVCFEMKINEEISVKHLPSTEPDPHVVRIGWSLDSCSTQLGEEPFSYGYGGTGKKSTNSRFENYGDKFAENDVIGCFADFECGNDVELSFTKNGKWMGIAFRIQKEALGGQALYPHVLVKNCAVEFNFGQRAEPYCSVLPGFTFIQHLPLSERIRGTVGPKSKAECEILMMVGLPAAGKTTWAIKHAASNPSKKYNILGTNAIMDKMRVMGLRRQRNYAGRWDVLIQQATQCLNRLIQIAARKKRNYILDQTNVYGSAQRRKMRPFEGFQRKAIVICPTDEDLKDRTIKRTDEEGKDVPDHAVLEMKANFTLPDVGDFLDEVLFIELQREEADKLVRQYNEEGRKAGPPPEKRFDNRGGGGFRGRGGGGGFQRYENRGPPGGNRGGFQNRGGGSGGGGNYRGGFNRSGGGGYSQNRWGNNNRDNNNSNNRGSYNRAPQQQPPPQQPPPPQPPPQQPPPPPSYSPARNPPGASTYNKNSNIPGSSANTSTPTVSSYSPPQTYPQPSYNQYQQYAQQWNQYYQNQGQWPPYYGNYDYGSYSGNTQGGTSTQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410157-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)