安全性情報
SAB1410120
Sigma-Aldrich
Anti-FARS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FARS1, HSPC320, PheRS, dJ520B18.2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年6月01日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 52.4 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FARS2(10667)
詳細
Aminoacyl-tRNA synthetases are a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. This gene encodes a phenylalanine-tRNA synthetase (PheRS) localized to the mitochondrion which consists of a single polypeptide chain, unlike the (alpha-beta)2 structure of the prokaryotic and eukaryotic cytoplasmic forms of PheRS. Structure analysis and catalytic properties indicate mitochondrial PheRSs may constitute a class of PheRS distinct from the enzymes found in prokaryotes and in the eukaryotic cytoplasm. (provided by RefSeq)
免疫原
FARS2 (NP_006558.1, 1 a.a. ~ 451 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVGSALRRGAHAYVYLVSKASHISRGHQHQAWGSRPPAAECATQRAPGSVVELLGKSYPQDDHSNLTRKVLTRVGRNLHNQQHHPLWLIKERVKEHFYKQYVGRFGTPLFSVYDNLSPVVTTWQNFDSLLIPADHPSRKKGDNYYLNRTHMLRAHTSAHQWDLLHAGLDAFLVVGDVYRRDQIDSQHYPIFHQLEAVRLFSKHELFAGIKDGESLQLFEQSSRSAHKQETHTMEAVKLVEFDLKQTLTRLMAHLFGDELEIRWVDCYFPFTHPSFEMEINFHGEWLEVLGCGVMEQQLVNSAGAQDRIGWAFGLGLERLAMILYDIPDIRLFWCEDERFLKQFCVSNINQKVKFQPLSKYPAVINDISFWLPSENYAENDFYDLVRTIGGDLVEKVDLIDKFVHPKTHKTSHCYRITYRHMERTLSQREVRHIHQALQEAAVQLLGVEGRF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410120-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)