安全性情報
SAB1410074
Sigma-Aldrich
Anti-RASGRP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CALDAG-GEFI, CDC25L
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 75.5 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RASGRP2(10235)
詳細
The protein encoded by this gene is a brain-enriched nucleotide exchanged factor that contains an N-terminal GEF domain, 2 tandem repeats of EF-hand calcium-binding motifs, and a C-terminal diacylglycerol/phorbol ester-binding domain. This protein can activate small GTPases, including RAS and RAP1/RAS3. The nucleotide exchange activity of this protein can be stimulated by calcium and diacylglycerol. Three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
RASGRP2 (NP_005816.2, 1 a.a. ~ 671 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGTQRLCGRGTQGWPGSSEQHVQEATSSAGLHSGVDELGVRSEPGGRLPERSLGPAHPAPAAMAGTLDLDKGCTVEELLRGCIEAFDDSGKVRDPQLVRMFLMMHPWYIPSSQLAAKLLHIYQQSRKDNSNSLQVKTCHLVRYWISAFPAEFDLNPELAEQIKELKALLDQEGNRRHSSLIDIDSVPTYKWKRQVTQRNPVGQKKRKMSLLFDHLEPMELAEHLTYLEYRSFCKILFQDYHSFVTHGCTVDNPVLERFISLFNSVSQWVQLMILSKPTAPQRALVITHFVHVAEKLLQLQNFNTLMAVVGGLSHSSISRLKETHSHVSPETIKLWEGLTELVTATGNYGNYRRRLAACVGFRFPILGVHLKDLVALQLALPDWLDPARTRLNGAKMKQLFSILEELAMVTSLRPPVQANPDLLSLLTVSLDQYQTEDELYQLSLQREPRSKSSPTSPTSCTPPPRPPVLEEWTSAAKPKLDQALVVEHIEKMVESVFRNFDVDGDGHISQEEFQIIRGNFPYLSAFGDLDQNQDGCISREEMVSYFLRSSSVLGGRMGFVHNFQESNSLRPVACRHCKALILGIYKQGLKCRACGVNCHKQCKDRLSVECRRRAQSVSLEGSAPSPSPMHSHHHRAFSFSLPRPGRRGSRPPEIREEEVQTVEDGVFDIHL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410074-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)