安全性情報
SAB1409899
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KLF11 antibody produced in mouse
clone 10C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FKLF, FKLF1, MODY7, TIEG2, Tieg3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月29日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10C5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.73 kDa
交差性
human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KLF11(8462)
免疫原
KLF11 (NP_003588, 404 a.a. ~ 512 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TYFKSSHLKAHLRTHTGEKPFNCSWDGCDKKFARSDELSRHRRTHTGEKKFVCPVCDRRFMRSDHLTKHARRHMTTKKIPGWQAEVGKLNRIASAESPGSPLVSMPASA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409899-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)