Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB1409807
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IRX3 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
IRX-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.18 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IRX3(79191)
関連するカテゴリー
詳細
IRX3 is a member of the Iroquois homeobox gene family (see IRX1; MIM 606197) and plays a role in an early step of neural development (Bellefroid et al., 1998 [PubMed 9427753]). Members of this family appear to play multiple roles during pattern formation of vertebrate embryos (Lewis et al., 1999 [PubMed 10370142]).[supplied by OMIM
免疫原
IRX3 (NP_077312, 182 a.a. ~ 285 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RRRLKKENKMTWAPRSRTDEEGNAYGSEREEEDEEEDEEDCKRELELEEEELGGEEEDTGGEGLADDDEDEEIDLENLDGAATEPELSLAGAARRDGDLGLGPI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409807-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)