Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB1409700
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗SOD1 マウス宿主抗体
clone 10D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10D5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42.68 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOD1(6647)
詳細
この遺伝子によってコード化されたタンパク質は、銅および亜鉛イオンと結合します。また、体内での遊離スーパーオキシドラジカルの破壊の原因である2つのアイソザイムのうちの1つです。コード化されたアイソザイムは溶解性の細胞質タンパク質であり、自然に生じるが有害なスーパーオキシドラジカルを分子状酸素と過酸化水素に転換するホモダイマーとして作用します。もう1つのアイソザイムはミトコンドリアのタンパク質です。この遺伝子の変異は家族性筋萎縮性側索硬化症の原因として関与してきました。この遺伝子については稀有な転写物変異体が報告されています。(RefSeqで入手できます)
免疫原
GSTタグを有するSOD1(AAH01034、1a.a. ~154 a.a) 完全長型組換えタンパク質。GSTタグ単独のMWは26 KDaです。
配列
MATKAVCVLKGDGPVQGIINFEQKESNGPVKVWGSIKGLTEGLHGFHVHEFGDNTAGCTSAGPHFNPLSRKHGGPKDEERHVGDLGNVTADKDGVADVSIEDSVISLSGDHCITGRTLVVHEKADDLGKGGNEESTKTGNAGSRLACGVIGIAQ
物理的形状
pH7.4のリン酸緩衝生理食塩水溶液
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409700-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thiago Martino et al.
The Prostate, 78(2), 140-151 (2017-11-07)
The targeted induction of reactive oxygen species (ROS) is a developing mechanism for cancer therapy. LQB-118 is a pterocarpanquinone and ROS-inducing agent with proven antineoplastic activity. Here, LQB-118 efficacy and mechanism of activity, were examined in Prostate Cancer (PCa) cell