Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB1409576
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTK9 antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
A6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44.66 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTK9(5756)
詳細
This gene encodes twinfilin, an actin monomer-binding protein conserved from yeast to mammals. Studies of the mouse counterpart suggest that this protein may be an actin monomer-binding protein, and its localization to cortical G-actin-rich structures may be regulated by the small GTPase RAC1. (provided by RefSeq)
免疫原
PTK9 (AAH22344, 80 a.a. ~ 252 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VAFPISREAFQALEKLNNRQLNYVQLEIDIKNEIIILANTTNTELKDLPKRIPKDSARYHFFLYKHSHEGDYLESIVFIYSMPGYTCSIRERMLYSSCKSRLLEIVERQLQMDVIRKIEIDNGDELTADFLYEEVHPKQHAHKQSSAKPKGPAGKRGIRRLIRGPAETEATTD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409576-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)