安全性情報
SAB1409529
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP2K7 antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Jnkk2, MAPKK7, MKK7, PRKMK7
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.63 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP2K7(5609)
詳細
The protein encoded by this gene is a dual specificity protein kinase that belongs to the MAP kinase kinase family. This kinase specifically activates MAPK8/JNK1 and MAPK9/JNK2, and this kinase itself is phosphorylated and activated by MAP kinase kinase kinases including MAP3K1/MEKK1, MAP3K2/MEKK2,MAP3K3/MEKK5, and MAP4K2/GCK. This kinase is involved in the signal transduction mediating the cell responses to proinflammatory cytokines, and environmental stresses. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found, but only one transcript variant has been supported and defined. (provided by RefSeq)
免疫原
MAP2K7 (NP_660186, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAASSLEQKLSRLEAKLKQENREARRRIDLNLDISPQRPRPTLQLPLANDGGSRSPSSESSPQHPTPPARPRHMLGLPSTLFTPRSMESIEIDQKLQEI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409529-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)