安全性情報
SAB1409483
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CEP55 antibody produced in mouse
clone 6B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C10orf3, FLJ10540, URCC6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6B1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 76.78 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CEP55(55165)
免疫原
CEP55 (AAH08947, 1 a.a. ~ 464 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSRSTKDLIKSKWGSKPSNSKSETTLEKLKGEIAHLKASVDEITSGKGKLTDKERHRLLEKIRVLEAEKEKNAYQLTEKDKEIQRLRDQLKARYSTTALLEQLEETTREGERREQVLKALSEEKDVLKQQLSAATSRIAELESKTNTLRLSQTVAPNCFNSSINNIHEMEIQLKDALEKNQQWLVYDQQREVYVKGLLAKIFELEKKTETAAHSLPQQTKKPESEGYLQEEKQKCYNDLLASAKKDLEVERQTITQLSFELSEFRRKYEETQKEVHNLNQLLYSQRRADVQHLEDDRHKTEKIQKLREENDIARGKLEEEKKRSEELLSQVQFLYTSLLKQQEEQTRVALLEQQMQACTLDFENEKLDRQHVQHQLLVILKELRKARNQITQLESLKQLHEFAITEPLVTFQGETENREKVAASPKSPTAALNESLVECPKCNIQYPATEHRDLLVHVEYCSK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409483-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Minjing Li et al.
Cells, 7(8) (2018-08-12)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common malignancies and has a poor prognosis. Novel diagnostic or prognostic biomarkers and potential therapeutic targets for HCC are thus urgently needed. CEP55 plays a crucial role in regulating physical cytokinesis. Whether
Qian Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 292(31), 12874-12884 (2017-06-18)
The X-linked deubiquitinase USP9X has been implicated in multiple pathological disorders including malignancies and X-linked intellectual disability. However, its biological function and substrate repertoire remain to be investigated. In this study, we utilized the tandem mass tag labeling assay to