安全性情報
SAB1409445
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PI3 antibody produced in mouse
clone 2G20, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ESI, MGC13613, SKALP, WAP3, WFDC14, cementoin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G20, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 38.61 kDa
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PI3(5266)
詳細
This gene encodes an elastase-specific inhibitor that functions as an antimicrobial peptide against Gram-positive and Gram-negative bacteria. The protein contains a WAP-type four-disulfide core (WFDC) domain, and is thus a member of the WFDC domain family. Most WFDC gene members are localized to chromosome 20q12-q13 in two clusters: centromeric and telomeric. This gene belongs to the centromeric cluster. Expression of this gene is upgulated by bacterial lipopolysaccharides and cytokines. (provided by RefSeq)
免疫原
PI3 (AAH10952, 1 a.a. ~ 117 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRASSFLIVVVFLIAGTLVLEAAVTGVPVKGQDTVKGRVPFNGQDPVKGQVSVKGQDKVKAQEPVKGPVSTKPGSCPIILIRCAMLNPPNRCLKDTDCPGIKKCCEGSCGMACFVPQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409445-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)