安全性情報
SAB1409359
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEU2 antibody produced in mouse
clone 3G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC129579, SIAL2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35.53 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aλ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEU2(4759)
詳細
This gene belongs to a family of glycohydrolytic enzymes which remove sialic acid residues from glycoproteins and glycolipids. Expression studies in COS7 cells confirmed that this gene encodes a functional sialidase. Its cytosolic localization was demonstrated by cell fractionation experiments. (provided by RefSeq)
免疫原
NEU2 (NP_005374, 180 a.a. ~ 268 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AYRKLHPIQRPIPSAFCFLSHDHGRTWARGHFVAQDTLECQVAEVETGEQRVVTLNARSHLRARVQAQSTNDGLDFQESQLVKKLVEPP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409359-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)