安全性情報
SAB1409351
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATOX1 antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ATX1, HAH1, MGC138453, MGC138455
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月30日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 33.22 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATOX1(475)
詳細
This gene encodes a copper chaperone that plays a role in copper homeostasis by binding and transporting cytosolic copper to ATPase proteins in the trans-Golgi network for later incorporation to the ceruloplasmin. This protein also functions as an antioxidant against superoxide and hydrogen peroxide, and therefore, may play a significant role in cancer carcinogenesis. Because of its cytogenetic location, this gene represents a candidate gene for 5q-syndrome. (provided by RefSeq)
免疫原
ATOX1 (NP_004036, 1 a.a. ~ 68 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKHEFSVDMTCGGCAEAVSRVLNKLGGVKYDIDLPNKKVCIESEHSMDTLLATLKKTGKTVSYLGLE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409351-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)