安全性情報
SAB1409254
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IPP antibody produced in mouse
clone 4C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KLHL27
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.74 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IPP(3652)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the kelch family of proteins, which is characterized by a 50 amino acid repeat which interacts with actin. Transcript variants have been described but their full-length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
IPP (NP_005888.1, 105 a.a. ~ 204 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NNVQELIIAADMLQLTEVVHLCCEFLKGQIDPLNCIGIFQFSEQIACHDLLEFSENYIHVHFLEVHSGEEFLALTKDQLIKILRSEELSIEDEYQVFLAA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409254-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)