安全性情報
SAB1409253
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INSRR antibody produced in mouse
clone 2C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
IRR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月14日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月14日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.73 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INSRR(3645)
詳細
The gene INSRR (insulin receptor related receptor) is mapped to human chromosome 1q21-q23. It belongs to the insulin receptor family of proteins. INSRR is mainly present in organs which are associated with acid/base generation. The protein has two N-terminal leucine-rich repeat domains, a cysteine-rich C domain and three C-terminal fibronectin type-III repeats.
免疫原
INSRR (NP_055030, 651 a.a. ~ 760 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LYLNDYCHRGLRLPTSNNDPRFDGEDGDPEAEMESDCCPCQHPPPGQVLPPLEAQEASFQKKFENFLHNAITIPISPWKVTSINKSPQRDSGRHRRAAGPLRLGGNSSDF
生物化学的/生理学的作用
INSRR (insulin receptor related receptor) exhibits pH-sensing property and is a sensor for mild alkaline extracellular medium. In mice, it is associated with excessive excretion of base by the kidneys.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409253-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The protein tyrosine kinase family of the human genome.
Robinson DR, et al.
Oncogene, 19, 5548-5557 (2000)
Mapping of alkali-sensing sites of the insulin receptor-related receptor. The role of L2 and fibronectin domains.
Deyev IE
Biochimie, 111, 1-9 (2015)