安全性情報
SAB1409094
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GATA2 antibody produced in mouse
clone 2F12, ascites fluid, solution
別名:
MGC2306, NFE1B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F12, monoclonal
フォーム
solution
分子量
antigen 36.96 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GATA2(2624)
詳細
This gene encodes a member of the GATA family of zinc-finger transcription factors that are named for the consensus nucleotide sequence they bind in the promoter regions of target genes. The encoded protein plays an essential role in regulating transcription of genes involved in the development and proliferation of hematopoietic and endocrine cell lineages. Alternative splicing results in multiple transcript variants
免疫原
GATA2 (AAH18988, 1 a.a. ~ 102 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEVAPEQPRWMAHPAVLNAQHPDSHHPGLAHNYMEPAQLLPPDEVDVFFNHLDSQGNPYYANPAHARARVSYSPAHARLTGGQMCRPHLLHSPGLPWLDGGK
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409094-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)