安全性情報
SAB1409047
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FTL antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC71996
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FTL(2512)
詳細
This gene encodes the light subunit of the ferritin protein. Ferritin is the major intracellular iron storage protein in prokaryotes and eukaryotes. It is composed of 24 subunits of the heavy and light ferritin chains. Variation in ferritin subunit composition may affect the rates of iron uptake and release in different tissues. A major function of ferritin is the storage of iron in a soluble and nontoxic state. Defects in this light chain ferritin gene are associated with several neurodegenerative diseases and hyperferritinemia-cataract syndrome. This gene has multiple pseudogenes. [provided by RefSeq
免疫原
Native purIndirect Immunofluorescenceied human FTL.
Mouse monoclonal antibody raised against a full length native FTL.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409047-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)