安全性情報
SAB1409026
Sigma-Aldrich
Anti-FNTA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FPTA, MGC99680, PGGT1A, PTAR2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月23日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 26 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FNTA(2339)
詳細
Prenyltransferases attach either a farnesyl group or a geranylgeranyl group in thioether linkage to the cysteine residue of protein′s with a C-terminal CAAX box. CAAX geranylgeranyltransferase and CAAX farnesyltransferase are heterodimers that share the same alpha subunit but have different beta subunits. This gene encodes the alpha subunit of these transferases. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
FNTA (AAH37295.1, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSCTVRDVYDYFRAVLQRDERSERAFKLTRDAIELNAANYTVWHFRRVLLKSLQKDLHEEMNYITAIIEEQPKNYQVWHHRRVLVEWLRDPSQELEFIADILNQDAKNYHAWQHRQWVIQEFKLWDNELQYVDQLLKEDVRNNSVWNQRYFVISNTTGYNDRAVLEREVQLVISFTCSFVTNMFACLPYLRHWGYSRSRSYPMELKEDRVLSGT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409026-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)