安全性情報
SAB1409014
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NMNAT2 antibody produced in mouse
clone 2G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C1orf15, KIAA0479, MGC2756, PNAT-2, PNAT2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 58.74 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NMNAT2(23057)
詳細
This gene product belongs to the nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase (NMNAT) enzyme family, members of which catalyze an essential step in NAD (NADP) biosynthetic pathway. Unlike the other human family member, which is localized to the nucleus, and is ubiquitously expressed; this enzyme is cytoplasmic, and is predominantly expressed in the brain. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
NMNAT2 (AAH20998, 1 a.a. ~ 302 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEIQELEEIQACQGLWEVFVTLSERARDYLHKTGRFIVIGGIVSPVHDSYGKQGLVSSRHRLIMCQLAVQNSDWIRVDPWECYQDTWQTTCSVLEHHRDLMKRVTGCILSNVNTPSMTPVIGQPQNETPQPIYQNSNVATKPTAAKILGKVGESLSRICCVRPPVERFTFVDENANLGTVMRYEEIELRILLLCGSDLLESFCIPGLWNEADMEVIVGDFGIVVVPRDAADTDRIMNHSSILRKYKNNIMVVKDDINHPMSVVSSTKSRLALQHGDGHVVDYLSQPVIDYILKSQLYINASG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409014-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)