安全性情報
SAB1408783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEFTY1 antibody produced in mouse
clone 4D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
LEFTB, LEFTYB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月26日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥60,750
出荷予定日2025年4月26日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4D7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 66 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LEFTY1(10637)
詳細
This gene encodes a member of the TGF-beta family of proteins. A similar secreted protein in mouse plays a role in left-right asymmetry determination of organ systems during development. Alternative processing of this protein can yield three different products. This gene is closely linked to both a related family member and a related pseudogene. (provided by RefSeq)
免疫原
LEFTY1 (AAH27883, 1 a.a. ~ 366 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQPLWLCWALWVLPLASPGAALAGEQLLGSLLRQLQLKEVPTLDRADMEELVIPTHVRAQYVALLQRSHGDRSRGKRFSQSFREVAGRFLALEASTHLLVFGMEQRLPPNSELVQAVLRLFQEPVPKAALHRHGRLSLRSARARVTVEWLRVRDDGSNRTSLIDSRLVSVHESGWKAFDVTEAVNFWQQLSRPRQPLLLQVSVQREHLGPLASGAHKLVRFASQGAPAGLGEPQLELHTLDLGDYGAQGDCDPEAPMTEGTRCCRQEMYIDLQGMKWAENWVLEPPGFLAYECVGTCRQPPEALAFKWPFLGPRQCIASETDSLPMIVSIKEGGRTRPQVVSLPNMRVQKCSCASDGALVPRRLQP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408783-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)