安全性情報
SAB1408779
Sigma-Aldrich
抗SIVA抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CD27BP, SIVA, Siva-1, Siva-2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 18.7 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIVA(10572)
詳細
This gene encodes a protein with an important role in the apoptotic (programmed cell death) pathway induced by the CD27 antigen, a member of the tumor necrosis factor receptor (TFNR) superfamily. The CD27 antigen cytoplasmic tail binds to the N-terminus of this protein. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct proteins have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
SIVA (NP_006418, 1 a.a. ~ 175 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPKRSCPFADVAPLQLKVRVSQRELSRGVCAERYSQEVFEKTKRLLFLGAQAYLDHVWDEGCAVVHLPESPKPGPTGAPRAARGQMLIGPDGRLIRSLGQASEADPSGVASIACSSCVRAVDGKAVCGQCERALCGQCVRTCWGCGSVACTLCGLVDCSDMYEKVLCTSCAMFET
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408779-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)