安全性情報
SAB1408722
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SGK2 antibody produced in mouse
clone 1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
H-SGK2, dJ138B7.2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月21日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月21日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.74 kDa
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SGK2(10110)
詳細
This gene encodes a serine/threonine protein kinase. Although this gene product is similar to serum- and glucocorticoid-induced protein kinase (SGK), this gene is not induced by serum or glucocorticoids. This gene is induced in response to signals that activate phosphatidylinositol 3-kinase, which is also true for SGK. Two alternate transcripts encoding two different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
SGK2 (NP_057360, 244 a.a. ~ 344 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GVEPEDTTSTFCGTPEYLAPEVLRKEPYDRAVDWWCLGAVLYEMLHGLPPFYSQDVSQMYENILHQPLQIPGGRTVAACDLLQSLLHKDQRQRLGSKADFL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408722-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)