安全性情報
SAB1408713
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH2D3C antibody produced in mouse
clone 3C5, ascites fluid, solution
別名:
CHAT, FLJ39664, NSP3, PRO34088
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C5, monoclonal
フォーム
solution
分子量
antigen 37.84 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SH2D3C(10044)
免疫原
SH2D3C (NP_005480, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTAVGRRCPALGSRGAAGEPEAGSDYVKFSKEKYILDSSPEKLHKELEEELKLSSTDLRSHAWYHGRIPREVSETLVQRNGDFLIRDSLTSLGDYVLTCRWRNQALHFKI
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408713-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)