Merck
SAB1408686
Sigma-Aldrich
抗CC2D1A抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20241, FLJ41160, FREUD-1, Freud-1/Aki1, MRT3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~104.1 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CC2D1A(54862)
免疫原
CC2D1A (NP_060191.3, 1 a.a. ~ 951 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHKRKGPPGPPGRGAAAARQLGLLVDLSPDGLMIPEDGANDEELEAEFLALVGGQPPALEKLKGKGPLPMEAIEKMASLCMRDPDEDEEEGTDEDDLEADDDLLAELNEVLGEEQKASETPPPVAQPKPEAPHPGLETTLQERLALYQTAIESARQAGDSAKMRRYDRGLKTLENLLASIRKGNAIDEADIPPPVAIGKGPASTPTYSPAPTQPAPRIASAPEPRVTLEGPSATAPASSPGLAKPQMPPGPCSPGPLAQLQSRQRDYKLAALHAKQQGDTTAAARHFRVAKSFDAVLEALSRGEPVDLSCLPPPPDQLPPDPPSPPSQPPTPATAPSTTEVPPPPRTLLEALEQRMERYQVAAAQAKSKGDQRKARMHERIVKQYQDAIRAHKAGRAVDVAELPVPPGFPPIQGLEATKPTQQSLVGVLETAMKLANQDEGPEDEEDEVPKKQNSPVAPTAQPKAPPSRTPQSGSAPTAKAPPKATSTRAQQQLAFLEGRKKQLLQAALRAKQKNDVEGAKMHLRQAKGLEPMLEASRNGLPVDITKVPPAPVNKDDFALVQRPGPGLSQEAARRYGELTKLIRQQHEMCLNHSNQFTQLGNITETTKFEKLAEDCKRSMDILKQAFVRGLPTPTARFEQRTFSVIKIFPDLSSNDMLLFIVKGINLPTPPGLSPGDLDVFVRFDFPYPNVEEAQKDKTSVIKNTDSPEFKEQFKLCINRSHRGFRRAIQTKGIKFEVVHKGGLFKTDRVLGTAQLKLDALEIACEVREILEVLDGRRPTGGRLEVMVRIREPLTAQQLETTTERWLVIDPVPAAVPTQVAGPKGKAPPVPAPARESGNRSARPLHSLSVLAFDQERLERKILALRQARRPVPPEVAQQYQDIMQRSQWQRAQLEQGGVGIRREYAAQLERQLQFYTEAARRLGNDGSRDAAKEALYRRNLVESELQRLRR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)