Merck
SAB1408683
Sigma-Aldrich
抗POLR3K抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C11, C11-RNP3, My010, RPC10, RPC11, hRPC11
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥60,750
出荷予定日2025年5月30日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~12.3 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLR3K(51728)
詳細
This gene encodes a small essential subunit of RNA polymerase III, the polymerase responsible for synthesizing transfer and small ribosomal RNAs in eukaryotes. The carboxy-terminal domain of this subunit shares a high degree of sequence similarity to the carboxy-terminal domain of an RNA polymerase II elongation factor. This similarity in sequence is supported by functional studies showing that this subunit is required for proper pausing and termination during transcription. (provided by RefSeq)
免疫原
POLR3K (NP_057394.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLFCPGCGNGLIVEEGQRCHRFACNTCPYVHNITRKVTNRKYPKLKEVDDVLGGAAAWENVDSTAESCPKCEHPRAYFMQLQTRSADEPMTTFYKCCNAQCGHRWRD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)