Merck
SAB1408651
Sigma-Aldrich
抗GRAP2抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GADS, GRAP-2, GRB2L, GRBLG, GRID, GRPL, GrbX, Grf40, Mona
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.9 kDa
交差性
human
テクニック
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRAP2(9402)
詳細
This gene encodes a member of the GRB2/Sem5/Drk family. This member is an adaptor-like protein involved in leukocyte-specific protein-tyrosine kinase signaling. Like its related family member, GRB2-related adaptor protein (GRAP), this protein contains an SH2 domain flanked by two SH3 domains. This protein interacts with other proteins, such as GRB2-associated binding protein 1 (GAB1) and the SLP-76 leukocyte protein (LCP2), through its SH3 domains. Transcript variants utilizing alternative polyA sites exist. (provided by RefSeq)
免疫原
GRAP2 (NP_004801.1, 1 a.a. ~ 330 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAVAKFDFTASGEDELSFHTGDVLKILSNQEEWFKAELGSQEGYVPKNFIDIQFPKWFHEGLSRHQAENLLMGKEVGFFIIRASQSSPGDFSISVRHEDDVQHFKVMRDNKGNYFLWTEKFPSLNKLVDYYRTNSISRQKQIFLRDRTREDQGHRGNSLDRRSQGGPHLSGAVGEEIRPSMNRKLSDHPPTLPLQQHQHQPQPPQYAPAPQQLQQPPQQRYLQHHHFHQERRGGSLDINDGHCGTGLGSEMNAALMHRRHTDPVQLQAAGRVRWARALYDFEALEDDELGFHSGEVVEVLDSSNPSWWTGRLHNKLGLFPANYVAPMTR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)