Merck
SAB1408470
Sigma-Aldrich
抗KCNRG抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DLTET
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月18日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月18日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~31 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCNRG(283518)
詳細
KCNRG is a soluble protein with characteristics suggesting it forms heterotetramers with voltage-gated K(+) channels (see MIM 176260) and inhibits their function (Ivanov et al., 2003 [PubMed 12650944]).[supplied by OMIM
免疫原
KCNRG (NP_775876.1, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSQELVTLNVGGKIFTTRFSTIKQFPASRLARMLDGRDQEFKMVGGQIFVDRDGDLFSFILDFLRTHQLLLPTEFSDYLRLQREALFYELRSLVDLLNPYLLQPRPALVEVHFLSRNTQAFFRVFGSCSKTIEMLTGRITVFTEQPSAPTWNGNFFPPQMTLLPLPPQRPSYHDLVFQCGSDSTTDNQTGVRYVSIKPDNRKLANGTNVLGLLIDTLLKEGFHLVSTRTVSSEDKTECYSFERIKSPEVLITNETPKPETIIIPEQSQIKK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)