Merck
SAB1408457
Sigma-Aldrich
Anti-FRMD3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
4.1O, EPB41L4O, EPB41LO, MGC20553, P410
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~66.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FRMD3(257019)
詳細
Protein 4.1 of red blood cells, or 4.1R (EPB41; MIM 130500), is a multifunctional protein essential for maintaining erythrocyte shape and membrane mechanical properties. The protein 4.1 family comprises a group of structural proteins that includes, in addition to 4.1R, 4.1G (general type; MIM 603237), 4.1B (brain type; MIM 605331), 4.1N (neuron type; MIM 602879), and 4.1O (ovary type).[supplied by OMIM
免疫原
FRMD3 (AAH41376.1, 1 a.a. ~ 581 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIHFRSSSVKSLSQEMRCTIRLLDDSEISCHIQRETKGQFLIDHICNYYSLLEKDYFGIRYVDPEKQRHWLEPNKSIFKQMKTHPPYTMCFRVKFYPHEPLKIKEELTRYLLYLQIKRDIFHGHLLCSFSDAAYLGACIVQAELGDYDPNEHPENYISEFEIFPKQSQKLERKIVEIHKNELRGQSPPVAEFNLLLKAHTLETYGVDPHPCKDSTGTTTFLGFTAAGFVVFQGNKRIHLIKWPDVCKLKFEGKTFYVIGTQKEKKAMLAFNTSTPAACKHLWKCGVENQAFYKYAKSSQIKTVSSSKIFFKGSRFRYSGKVAKEVVEASSKIQREPPEVHRANITQSRSSHSLNKQLIINMEPLQPLLPSPSEQEEELPLGEGVPLPKEENISAPLISSSPVKAAREYEDPPSEEEDKIKEEPLTISELVYNPSASLLPTPVDDDEIDMLFDCPSRLELEREDTDSFEDLEADENAFLIAEEEELKEARRALSWSYDILTGHIRVNPLVKSFSRLLVVGLGLLLFVFPLLLLLLESGIDLSFLCEIRQTPEFEQFHYEYYCPLKEWVAGKVHLILYMLGCS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)