Merck
SAB1408446
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1C2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ATP6C2, VMA5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~43.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
This gene encodes a component of vacuolar ATPase (V-ATPase), a multisubunit enzyme that mediates acidification of eukaryotic intracellular organelles. V-ATPase dependent organelle acidification is necessary for such intracellular processes as protein sorting, zymogen activation, receptor-mediated endocytosis, and synaptic vesicle proton gradient generation. V-ATPase is composed of a cytosolic V1 domain and a transmembrane V0 domain. The V1 domain consists of three A,three B, and two G subunits, as well as a C, D, E, F, and H subunit. The V1 domain contains the ATP catalytic site. This gene encodes alternate transcriptional splice variants, encoding different V1 domain C subunit isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
ATP6V1C2 (AAH12142.1, 1 a.a. ~ 381 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSEFWLISAPGDKENLQALERMNTVTSKSNLSYNTKFAIPDFKVGTLDSLVGLSDELGKLDTFAESLIRRMAQSVVEVMEDSKGKVQEHLLANGVDLTSFVTHFEWDMAKYPVKQPLVSVVDTIAKQLAQIEMDLKSRTAAYDTLKTNLENLEKKSMGNLFTRTLSDIVSKEDFVLDSEYLVTLLVIVPKPNYSQWQKTYESLSDMVVPRSTKLITEDKEGGLFTVTLFRKVIEDFKTKAKENKFTVREFYYDEKEIEREREEMARLLSDKKQQYGPLLRWLKVNFSEAFIAWIHIKALRVFVESVLRYGLPVNFQAVLLQPHKKSSTKRLREVLNSVFRHLDEVAATSILDASVEIPGLQLNNQDYFPYVYFHIDLSLLD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)