Merck
SAB1408334
Sigma-Aldrich
抗ACTRT1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AIP1, ARIP1, ARP-T1, ARPT1, HSD27, KIAA0705, MGC26590
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年4月20日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年4月20日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~41.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTRT1(139741)
免疫原
ACTRT1 (NP_612146, 1 a.a. ~ 376 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFNPHALDVPAVIFDNGSGLCKAGLSGEIGPRHVISSVLGHCKFNVPLARLNQKYFVGQEALYKYEALHLHYPIERGLVTGWDDMEKLWKHLFERELGVKPSQQPVLMTEPSLNPREIREKLAEMMFETFSVPGFYLSNHAVAALYASACVTGLVVDSGDGVTCTVPIFEGYSLPHAVTKLCMAGRDITEHLTRLLFASGFNFPCILNKAVVNNIKEKLCYIALEPEKELRKSRGEVLGAYRLPDGHVIHFGDELYQVPEVLFAPDQLGIHSPGLSKMVSSSIMKCDTDIQNKLYADIVLSGGTTLLPGLEERLMKEVEQLASKGTPIKITASPDRCFSAWIGASIMTSMSSFKQMWVTSADFKEYGTSVVQRRCF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hyun-Sook Park et al.
Communications biology, 4(1), 544-544 (2021-05-12)
Actin-Related Protein-Testis1 (ARP-T1)/ACTRT1 gene mutations cause the Bazex-Dupré-Christol Syndrome (BDCS) characterized by follicular atrophoderma, hypotrichosis, and basal cell cancer. Here, we report an ARP-T1 interactome (PXD016557) that includes proteins involved in ciliogenesis, endosomal recycling, and septin ring formation. In agreement