SAB1408158
Anti-SEC16B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686C2486, FLJ23871, FLJ25761, FLJ33652, FLJ36620, LZTR2, PGPR-p117, RGPR, SEC16S
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~70.8 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SEC16B(89866)
詳細
SEC16B is a mammalian homolog of S. cerevisiae Sec16 that is required for organization of transitional endoplasmic reticulum (ER) sites and protein export (Bhattacharyya and Glick, 2007 [PubMed 17192411]).[supplied by OMIM
免疫原
SEC16B (AAH09106.1, 1 a.a. ~ 625 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELWAPQRLPQTRGKATAPSKDPDRGFRRDGHHRPVPHSWHNGERFHQWQDNRGSPQPQQEPRADHQQQPHYASRPGDWHQPVSGVDYYEGGYRNQLYSRPGYENSYQSYQSPTMREEYAYGSYYYHGHPQWLQEERVPRQRSPYIWHEDYREQKYLDEHHYENQHSPFGTNSETHFQSNSRNPCKDSPASNSGQEWPGELFPGSLLAEAQKNKPSLASESNLLQQRESGLSSSSYELSQYIRDAPERDDPPASAAWSPVQAEDVSSAGPKAPMKFYIPHVPVSFGPGGQLVRVGPSSPTDGQAALVELHSMEVILNDSEEQEEMRSFSGPLIREDVHKVDIMTFCQQKAAQSCKSETLGSRDSALLWQLLVLLCRQNGSMVGSDIAELLMQDCKKLEKYKRQPPVANLINLTDEDWPVLSSGTPNLLTGEIPPSVETPAQIVEKFTRLLYYGRKKEALEWAMKNHLWGHALFLSSKMDPQTYSWVMSGFTSTLALNDPLQTLFQLMSGRIPQAATCCGEKQWGDWRPHLAVILSNQAGDPELYQRAIVAIGDTLAGKGLVEAAHFCYLMAHVPFGHYTVKTDHLVLLGSSHRYATWEKGNSKDIFQGTVLALVGFYGSSFHFLM
Sequence
MELWAPQRLPQTRGKATAPSKDPDRGFRRDGHHRPVPHSWHNGERFHQWQDNRGSPQPQQEPRADHQQQPHYASRPGDWHQPVSGVDYYEGGYRNQLYSRPGYENSYQSYQSPTMREEYAYGSYYYHGHPQWLQEERVPRQRSPYIWHEDYREQKYLDEHHYENQHSPFGTNSETHFQSNSRNPCKDSPASNSGQEWPGELFPGSLLAEAQKNKPSLASESNLLQQRESGLSSSSYELSQYIRDAPERDDPPASAAWSPVQAEDVSSAGPKAPMKFYIPHVPVSFGPGGQLVRVGPSSPTDGQAALVELHSMEVILNDSEEQEEMRSFSGPLIREDVHKVDIMTFCQQKAAQSCKSETLGSRDSALLWQLLVLLCRQNGSMVGSDIAELLMQDCKKLEKYKRQPPVANLINLTDEDWPVLSSGTPNLLTGEIPPSVETPAQIVEKFTRLLYYGRKKEALEWAMKNHLWGHALFLSSKMDPQTYSWVMSGFTSTLALNDPLQTLFQLMSGRIPQAATCCGEKQWGDWRPHLAVILSNQAGDPELYQRAIVAIGDTLAGKGLVEAAHFCYLMAHVPFGHYTVKTDHLVLLGSSHRYATWEKGNSKDIFQGTVLALVGFYGSSFHFLM
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ