Merck
SAB1408051
Sigma-Aldrich
Anti-NETO2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ10430, FLJ14724, FLJ90456, NEOT2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~17 kDa
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NETO2(81831)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a predicted transmembrane protein containing two extracellular CUB domains followed by a low-density lipoprotein class A (LDLa) domain. It also has an intracellular FXNPXY-like motif, which has been shown in other proteins to be essential for the internalization of clathrin coated pits during endocytosis. Alternatively spliced transcript variants have been observed, but they have not been fully characterized. (provided by RefSeq)
免疫原
NETO2 (AAH12381.1, 1 a.a. ~ 148 a.a) full-length human protein.
Sequence
MACKTAFNKTGFQEVFDPPHYELFSLRDKEISADLADLSEELDNYQKMRRSSTASRCIHDHHCGSQASSVKQSRTNLSSMELPFRNDFAQPQPMKTFNSTFKKSSYTFKQGHECPEQALEDRVMEEIPCEIYVRGREDSAQASISIDF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)