¥60,750
出荷予定日2025年5月12日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~51.2 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... C7orf10(79783)
免疫原
C7orf10 (AAH98318.1, 1 a.a. ~ 471 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPSETHAMLATLARVAALRRTCLFSGRGGGRGLWTGRPQSDMNNIKPLEGVKILDLTRVLAGPFATMNLGDLGAEVIKVERPGAGDDTRTWGPPFVGTESTYYLSVNRNKKSIAVNIKDPKGVKIIKELAAVCDVFVENYVPGKLSAMGLGYEDIDEIAPHIIYCSITGYGQTGPISQRAGYDAVASAVSGLMHITGPENGDPVRPGVAMTDLATGLYAYGAIMAGLIQKYKTGKGLFIDCNLLSSQVACLSHIAANYLIGQKEAKRWGTAHGSIVPYQAFKTKDGYIVVGAGNNQQFATVCKILDLPELIDNSKYKTNHLRVHNRKELIKILSERFEEELTSKWLYLFEGSGVPYGPINNMKNVFAEPQNAVSGFQSLLHSLAHGPFLHLQGSARVLHNGLVMEMEHPTVGKISVPGPAVRYSKFKMSEARPPPLLGQHTTHILKEVLRYDDRAIGELLSAGVVDQHETH
Sequence
MPSETHAMLATLARVAALRRTCLFSGRGGGRGLWTGRPQSDMNNIKPLEGVKILDLTRVLAGPFATMNLGDLGAEVIKVERPGAGDDTRTWGPPFVGTESTYYLSVNRNKKSIAVNIKDPKGVKIIKELAAVCDVFVENYVPGKLSAMGLGYEDIDEIAPHIIYCSITGYGQTGPISQRAGYDAVASAVSGLMHITGPENGDPVRPGVAMTDLATGLYAYGAIMAGLIQKYKTGKGLFIDCNLLSSQVACLSHIAANYLIGQKEAKRWGTAHGSIVPYQAFKTKDGYIVVGAGNNQQFATVCKILDLPELIDNSKYKTNHLRVHNRKELIKILSERFEEELTSKWLYLFEGSGVPYGPINNMKNVFAEPQNAVSGFQSLLHSLAHGPFLHLQGSARVLHNGLVMEMEHPTVGKISVPGPAVRYSKFKMSEARPPPLLGQHTTHILKEVLRYDDRAIGELLSAGVVDQHETH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ