Merck
SAB1407943
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF576 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ22700, MGC2508
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~18.9 kDa
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF576(79177)
関連するカテゴリー
免疫原
ZNF576 (NP_077303.1, 1 a.a. ~ 170 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEDPNPEENMKQQDSPKERSPQSPGGNICHLGAPKCTRCLITFADSKFQERHMKREHPADFVAQKLQGVLFICFTCARSFPSSKALITHQRSHGPAAKPTLPVATTTAQPTFPCPDCGKTFGQAVSLRRHRQMHEVRAPPGTFACTECGQDFAQEAGLHQHYIRHARGEL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)