Merck
SAB1407854
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41L4A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
EPB41L4, FLJ38738, NBL4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~21.4 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
Members of the band 4.1 protein superfamily, including EPB41L4A, are thought to regulate the interaction between the cytoskeleton and plasma membrane (Ishiguro et al., 2000 [PubMed 10874211]).[supplied by OMIM
免疫原
EPB41L4A (AAH31042.1, 1 a.a. ~ 185 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGCFCAVPEEFYCEVLLLDESKLTLTTQQQGIKKSTKGSVVLDHVFHHVNLVEIDYFGLRYCDRSHQTYWLDPAKTLAEHKELINTGPPYTLYFGIKFYAEDPCKLKEEITRYQFFLQVKQDVLQGRLPCPVNTAAQLGAYAIQSELGDYDPYKHTAGYVSEYRFVPDQKEELEEAIERIHKTLM
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)