Merck
SAB1407739
Sigma-Aldrich
Anti-CCL28 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CCK1, MEC, MGC71902, SCYA28
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~14.3 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCL28(56477)
詳細
This gene belongs to the subfamily of small cytokine CC genes. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for resting CD4 or CD8 T cells and eosinophils. The product of this gene binds to chemokine receptors CCR3 and CCR10. This chemokine may play a role in the physiology of extracutaneous epithelial tissues, including diverse mucosal organs. (provided by RefSeq)
免疫原
CCL28 (NP_683513.1, 1 a.a. ~ 127 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQQRGLAIVALAVCAALHASEAILPIASSCCTEVSHHISRRLLERVNMCRIQRADGDCDLAAVILHVKRRRICVSPHNHTVKQWMKVQAAKKNGKGNVCHRKKHHGKRNSNRAHQGKHETYGHKTPY
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)