SAB1407695
別名:
CSGalNAcT-1, ChGn, FLJ11264, FLJ13760, beta4GalNAcT
SAB1407695-50UG
¥60,750
mouse
100
unconjugated
purified immunoglobulin
primary antibodies
polyclonal
buffered aqueous solution
antigen ~33.9 kDa
human
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitablewestern blot: 1 μg/mL
BC060772
Q8TDX6
dry ice
−20°C
unmodified
human ... CSGALNACT1(55790)
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。