Merck
SAB1407633
Sigma-Aldrich
抗EXDL2抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C14orf114, DKFZp781A0133, DKFZp781L15100, FLJ10738
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~56.3 kDa
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EXDL2(55218)
免疫原
EXDL2 (NP_060669.1, 1 a.a. ~ 496 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASPSGLCVLVRLPKLICGGKTLPRTLLDILADGTILKVGVGCSEDASKLLQDYGLVVRGCLDLRYLAMRQRNNLLCNGLSLKSLAETVLNFPLDKSLLLRCSNWDAETLTEDQVIYAARDAQISVALFLHLLGYPFSRNSPGEKNDDHSSWRKVLEKCQGVVDIPFRSKGMSRLGEEVNGEATESQQKPRNKKSKMDGMVPGNHQGRDPRKHKRKPLGVGYSARKSPLYDNCFLHAPDGQPLCTCDRRKAQWYLDKGIGELVSEEPFVVKLRFEPAGRPESPGDYYLMVKENLCVVCGKRDSYIRKNVIPHEYRKHFPIEMKDHNSHDVLLLCTSCHAISNYYDNHLKQQLAKEFQAPIGSEEGLRLLEDPERRQVRSGARALLNAESLPTQRKEELLQALREFYNTDVVTEEMLQEAASLETRISNENYVPHGLKVVQCHSQGGLRSLMQLESRWRQHFLDSMQPKHLPQQWSVDHNHQKLLRKFGEDLPIQLS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)