Merck
SAB1407611
Sigma-Aldrich
Anti-MED9 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ10193, MED25, MGC138234
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~16.4 kDa
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MED9(55090)
詳細
The multiprotein Mediator complex is a coactivator required for activation of RNA polymerase II transcription by DNA bound transcription factors. The protein encoded by this gene is thought to be a subunit of the Mediator complex. This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. (provided by RefSeq)
免疫原
MED9 (NP_060489, 1 a.a. ~ 146 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASAGVAAGRQAEDVLPPTSDQPLPDTKPLPPPQPPPVPAPQPQQSPAPRPQSPARAREEENYSFLPLVHNIIKCMDKDSPEVHQDLNALKSKFQEMRKLISTMPGIHLSPEQQQQQLQSLREQVRTKNELLQKYKSLCMFEIPKE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)