Merck
SAB1407585
Sigma-Aldrich
抗EPS8L1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DRC3, EPS8R1, FLJ20258, MGC23164, MGC4642, PP10566
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月29日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~61.7 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPS8L1(54869)
詳細
This gene encodes a protein that is related to epidermal growth factor receptor pathway substrate 8 (EPS8), a substrate for the epidermal growth factor receptor. The function of this protein is unknown. At least two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
EPS8L1 (NP_631943.1, 1 a.a. ~ 551 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRKAIVLAIANTSLAFPLCQHLVTFCLGEDDGVHTVEDASRKLAVMDSQGRVWAQEMLLRVSPDHVTLLDPASKEELESYPLGAIVRCDAVMPPGRSRSLLLLVCQEPERAQPDVHFFQGLRLGAELIREDIQGALHNYRSGRGERRAAALRATQEELQRDRSPAAETPPLQRRPSVRAVISTVERGAGRGRPQAKPIPEAEEAQRPEPVGTSSNADSASPDLGPRGPDLAVLQAEREVDILNHVFDDVESFVSRLQKSAEAARVLEHRERGRRSRRRAAGEGLLTLRAKPPSEAEYTDVLQKIKYAFSLLARLRGNIADPSSPELLHFLFGPLQMIVNTSGGPEFASSVRRPHLTSDAVALLRDNVTPRENELWTSLGDSWTRPGLELSPEEGPPYRPEFFSGWEPPVTDPQSRAWEDPVEKQLQHERRRRQVTQATQQGRGWEVRGRGRSAWPRLTRLSYFLQQSAPQVAVNGHRDLEPESEPQLESETAGKWVLCNYDFQARNSSELSVKQRDVLEVLEDKEKVSELEAVMEKQKKKVEGEVEMEVI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)