Merck
SAB1407540
Sigma-Aldrich
抗KCNK10抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ43399, K2p10.1, TREK-2, TREK2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年5月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年5月30日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~60.3 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCNK10(54207)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the family of potassium channel proteins containing two pore-forming P domains. This channel is an open rectifier which primarily passes outward current under physiological K+ concentrations, and is stimulated strongly by arachidonic acid and to a lesser degree by membrane stretching, intracellular acidification, and general anaesthetics. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
KCNK10 (NP_612190.1, 1 a.a. ~ 543 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKFPIETPRKQVNWDPKVAVPAAAPVCQPKSATNGQPPAPAPTPTPRLSISSRATVVARMEGTSQGGLQTVMKWKTVVAIFVVVVVYLVTGGLVFRALEQPFESSQKNTIALEKAEFLRDHVCVSPQELETLIQHALDADNAGVSPIGNSSNNSSHWDLGSAFFFAGTVITTIGYGNIAPSTEGGKIFCILYAIFGIPLFGFLLAGIGDQLGTIFGKSIARVEKVFRKKQVSQTKIRVISTILFILAGCIVFVTIPAVIFKYIEGWTALESIYFVVVTLTTVGFGDFVAGGNAGINYREWYKPLVWFWILVGLAYFAAVLSMIGDWLRVLSKKTKEEVGEIKAHAAEWKANVTAEFRETRRRLSVEIHDKLQRAATIRSMERRRLGLDQRAHSLDMLSPEKRSVFAALDTGRFKASSQESINNRPNNLRLKGPEQLNKHGQGASEDNIINKFGSTSRLTKRKNKDLKKTLPEDVQKIYKTFRNYSLDEEKKEEETEKMCNSDNSSTAMLTDCIQQHAELENGMIPTDTKDREPENNSLLEDRN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yosef Avchalumov et al.
Neuropharmacology, 185, 108438-108438 (2020-12-18)
Alterations in the function of prefrontal cortex (PFC) and hippocampus have been implicated in underlying the relapse to alcohol seeking behaviors in humans and animal models of moderate to severe alcohol use disorders (AUD). Here we used chronic intermittent ethanol