安全性情報
SAB1407472
Sigma-Aldrich
Anti-IER5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC102760, SBBI48
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~33.7 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IER5(51278)
詳細
This gene encodes a protein that is similar to other immediate early response proteins. In the mouse, a similar gene may play an important role in mediating the cellular response to mitogenic signals. Studies in rats found the expression of a similar gene to be increased after waking and sleep deprivation. (provided by RefSeq)
免疫原
IER5 (AAH00128.1, 1 a.a. ~ 327 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEFKLEAHRIVSISLGKIYNSRVQRGGIKLHKNLLVSLVLRSARQVYLSDPCPGLYLAGPAGTPAPPPQQQPGEPAAGPPAGWGEPPPPAARASWPETEPQPERSSVSDAPRVGDEVPVATVTGVGDVFQGGEADATEAAWSRVEGPRQAAAREAEGTAGGWGVFPEVSRAARRPCGCPLGGEDPPGTPAATPRAACCCAPRPAEDEPPAPPAVCPRKRCAAGVGGGPAGCPAPGSTPLKKPRRNLEQPPSGGEDDDAEEMETGNVANLISIFGSSFSGLLRKSPGGGREEEEGEESGPEAAEPGQICCDKPVLRDMNPWSTAIVAF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB1407472-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)