Merck
SAB1407438
Sigma-Aldrich
Anti-CUTC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CGI-32, RP11-483F11.3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~29.3 kDa
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CUTC(51076)
関連するカテゴリー
詳細
Members of the CUT family of copper transporters are associated with copper homeostasis and are involved in the uptake, storage, delivery, and efflux of copper (Gupta et al., 1995 [PubMed 7635807]; Li et al., 2005 [PubMed 16182249]).[supplied by OMIM
免疫原
CUTC (AAH21105, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKRQGASSERKRARIPSGKAGAANGFLMEVCVDSVESAVNAERGGADRIELCSGLSEGGTTPSMGVLQVVKQSVQIPVFVMIRPRGGDFLYSDREIEVMKADIRLAKLYGADGLVFGALTEDGHIDKELCMSLMAICRPLPVTFHRAFDMVHDPMAALETLLTLGFERVLTSGCDSSALEGLPLIKRLIEQAKGRIVVMPGGGITDRNLQRILEGSGATEFHCSARSTRDSGMKFRNSSVAMGASLSCSEYSLKVTDVTKVRTLNAIAKNILV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)