Merck
SAB1406991
Sigma-Aldrich
Anti-EMG1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C2F, FLJ60792, Grcc2f, NEP1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~26.7 kDa
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EMG1(10436)
詳細
EMG1 plays a role in the processing of the pre-18S rRNA and small ribosomal subunit assembly (Liu and Thiele, 2001 [PubMed 11694595]) and may play a role in methylation during ribosome biogenesis (Eschrich et al., 2002 [PubMed 11935223]).[supplied by OMIM
免疫原
EMG1 (AAH55314, 1 a.a. ~ 244 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAPSDGFKPRERSGGEQAQDWDALPPKRPRLGAGNKIGGRRLIVVLEGASLETVKVGKTYELLNCDKHKSILLKNGRDPGEARPDITHQSLLMLMDSPLNRAGLLQVYIHTQKNVLIEVNPQTRIPRTFDRFCGLMVQLLHKLSVRAADGPQKLLKVIKNPVSDHFPVGCMKVGTSFSIPVVSDVRELVPSSDPIVFVVGAFAHGKVSVEYTEKMVSISNYPLSAALTCAKLTTAFEEVWGVI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)