SAB1406914
Anti-PARP3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ADPRT3, ADPRTL2, ADPRTL3, IRT1, hPARP-3, pADPRT-3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~60.1 kDa
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PARP3(10039)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the PARP family. These enzymes modify nuclear proteins by poly-ADP-ribosylation, which is required for DNA repair, regulation of apoptosis, and maintenance of genomic stability. This gene encodes the poly(ADP-ribosyl)transferase 3, which is preferentially localized to the daughter centriole throughout the cell cycle. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
PARP3 (AAH14260, 1 a.a. ~ 533 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPKPKPWVQTEGPEKKKGRQAGREEDPFRSTAEALKAIPAEKRIIRVDPTCPLSSNPGTQVYEDYNCTLNQTNIENNNNKFYIIQLLQDSNRFFTCWNRWGRVGEVGQSKINHFTRLEDAKKDFEKKFREKTKNNWAERDHFVSHPGKYTLIEVQAEDEAQEAVVKVDRGPVRTVTKRVQPCSLDPATQKLITNIFSKEMFKNTMALMDLDVKKMPLGKLSKQQIARGFEALEALEEALKGPTDGGQSLEELSSHFYTVIPHNFGHSQPPPINSPELLQAKKDMLLVLADIELAQALQAVSEQEKTVEEVPHPLDRDYQLLKCQLQLLDSGAPEYKVIQTYLEQTGSNHRCPTLQHIWKVNQEGEEDRFQAHSKLGNRKLLWHGTNMAVVAAILTSGLRIMPHSGGRVGKGIYFASENSKSAGYVIGMKCGAHHVGYMFLGEVALGREHHINTDNPSLKSPPPGFDSVIARGHTEPDPTQDTELELDGQQVVVPQGQPVPCPEFSSSTFSQSEYLIYQESQCRLRYLLEVHL
Sequence
MAPKPKPWVQTEGPEKKKGRQAGREEDPFRSTAEALKAIPAEKRIIRVDPTCPLSSNPGTQVYEDYNCTLNQTNIENNNNKFYIIQLLQDSNRFFTCWNRWGRVGEVGQSKINHFTRLEDAKKDFEKKFREKTKNNWAERDHFVSHPGKYTLIEVQAEDEAQEAVVKVDRGPVRTVTKRVQPCSLDPATQKLITNIFSKEMFKNTMALMDLDVKKMPLGKLSKQQIARGFEALEALEEALKGPTDGGQSLEELSSHFYTVIPHNFGHSQPPPINSPELLQAKKDMLLVLADIELAQALQAVSEQEKTVEEVPHPLDRDYQLLKCQLQLLDSGAPEYKVIQTYLEQTGSNHRCPTLQHIWKVNQEGEEDRFQAHSKLGNRKLLWHGTNMAVVAAILTSGLRIMPHSGGRVGKGIYFASENSKSAGYVIGMKCGAHHVGYMFLGEVALGREHHINTDNPSLKSPPPGFDSVIARGHTEPDPTQDTELELDGQQVVVPQGQPVPCPEFSSSTFSQSEYLIYQESQCRLRYLLEVHL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ