Merck
SAB1406847
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2IRD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BEN, CREAM1, GTF3, MUSTRD1, RBAP2, WBS, WBSCR11, WBSCR12, hMusTRD1alpha1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~106 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GTF2IRD1(9569)
詳細
The protein encoded by this gene contains five GTF2I-like repeats and each repeat possesses a potential helix-loop-helix (HLH) motif. It may have the ability to interact with other HLH-proteins and function as a transcription factor or as a positive transcriptional regulator under the control of Retinoblastoma protein. This gene is deleted in Williams-Beuren syndrome, a multisystem developmental disorder caused by deletion of multiple genes at 7q11.23. Alternative splicing of this gene generates at least 2 transcript variants. (provided by RefSeq)
免疫原
GTF2IRD1 (AAH18136.1, 1 a.a. ~ 959 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALLGKRCDVPTNGCGPDRWNSAFTRKDEIITSLVSALDSMCSALSKLNAEVACVAVHDESAFVVGTEKGRMFLNARKELQSDFLRFCRGPPWKDPEAEHPKKVQRGEGGGRSLPRSSLEHGSDVYLLRKMVEEVFDVLYSEALGRASVVPLPYERLLREPGLLAVQGLPEGLAFRRPAEYDPKALMAILEHSHRIRFKLKRPLEDGGRDSKALVELNGVSLIPKGSRDCGLHGQAPKVPPQDLPPTATSSSMASFLYSTALPNHAIRELKQEAPSCPLAPSDLGLSRPMPEPKATGAQDFSDCCGQKPTGPGGPLIQNVHASKRILFSIVHDKSEKWDAFIKETEDINTLRECVQILFNSRYAEALGLDHMVPVPYRKIACDPEAVEIVGIPDKIPFKRPCTYGVPKLKRILEERHSIHFIIKRMFDERIFTGNKFTKDTTKLEPASPPEDTSAEVSRATVLDLAGNARSDKGSMSEDCGPGTSGELGGLRPIKIEPEDLDIIQVTVPDPSPTSEEMTDSMPGHLPSEDSGYGMEMLTDKGLSEDARPEERPVEDSHGDVIRPLRKQVELLFNTRYAKAIGISEPVKVPYSKFLMHPEELFVVGLPEGISLRRPNCFGIAKLRKILEASNSIQFVIKRPELLTEGVKEPIVDSQGTASSLGFSPPALPPERDSGDPLVDESLKRQGFQENYDARLSRIDIANTLREQVQDLFNKKYGEALGIKYPVQVPYKRIKSNPGSVIIEGLPPGIPFRKPCTFGSQNLERILAVADKIKFTVTRPFQGLIPKPDEDDANRLGEKVILREQVKELFNEKYGEALGLNRPVLVPYKLIRDSPDAVEVTGLPDDIPFRNPNTYDIHRLEKILKAREHVRMVIINQLQPFAEICNDAKVPAKDSSIPKRKRKRVSEGNSVSSSSSSSSSSSSNPDSVASANQISLVQWPMYMVDYAGLNVQLPGPLNY
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)