Merck
SAB1406333
Sigma-Aldrich
Anti-PTGDS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PDS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~21 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTGDS(5730)
詳細
The protein encoded by this gene is a glutathione-independent prostaglandin D synthase that catalyzes the conversion of prostaglandin H2 (PGH2) to postaglandin D2 (PGD2). PGD2 functions as a neuromodulator as well as a trophic factor in the central nervous system. PGD2 is also involved in smooth muscle contraction/relaxation and is a potent inhibitor of platelet aggregation. This gene is preferentially expressed in brain. Studies with transgenic mice overexpressing this gene suggest that this gene may be also involved in the regulation of non-rapid eye movement sleep. (provided by RefSeq)
免疫原
PTGDS (NP_000945.3, 1 a.a. ~ 190 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATHHTLWMGLALLGVLGDLQAAPEAQVSVQPNFQQDKFLGRWFSAGLASNSSWLREKKAALSMCKSVVAPATDGGLNLTSTFLRKNQCETRTMLLQPAGSLGSYSYRSPHWGSTYSVSVVETDYDQYALLYSQGSKGPGEDFRMATLYSRTQTPRAELKEKFTAFCKAQGFTEDTIVFLPQTDKCMTEQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)