Merck
SAB1406273
Sigma-Aldrich
Anti-PON3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~39.6 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PON3(5446)
詳細
This gene is a member of the paraoxonase family and lies in a cluster on chromosome 7 with the other two family members. The encoded protein is secreted into the bloodstream and associates with high-density lipoprotein (HDL). The protein also rapidly hydrolyzes lactones and can inhibit the oxidation of low-density lipoprotein (LDL), a function that is believed to slow the initiation and progression of atherosclerosis. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, only one has been fully characterized. (provided by RefSeq)
免疫原
PON3 (AAH70374.1, 1 a.a. ~ 354 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGKLVALVLLGVGLSLVGEMFLAFRERVNASREVEPVEPENCHLIEELENGSEDIDILPSGLAFISSGLKYPGMPNFAPDEPGKIFLMDLNEQNPRAQALEISGGFDKELFNPHGISIFIDKDNTVYLYVVNHPHMKSTVEIFKFEEQQRSLVYLKTIKHELLKSVNDIVVLGPEQFYATRDHYFTNSLLSFFEMILDLRWTYVLFYSPREVKVVAKGFCSANGITVSADQKYVYVADVAAKNIHIMEKHDNWDLTQLKVIQLGTLVDNLTVDPATGDILAGCHPNPMKLLNYNPEDPPGSEVLRIQNVLSEKPRVSTVYANNGSVLQGTSVASVYHGKILIGTVFHKTLYCEL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)