Merck
SAB1406175
Sigma-Aldrich
Anti-NELL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ45906, IDH3GL, NRP1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~89.6 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NELL1(4745)
詳細
This gene encodes a cytoplasmic protein that contains epidermal growth factor (EGF)-like repeats. The encoded heterotrimeric protein may be involved in cell growth regulation and differentiation. A similar protein in rodents is involved in craniosynostosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
NELL1 (AAH69674.1, 1 a.a. ~ 810 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPMDLILVVWFCVCTARTVVGFGMDPDLQMDIVTELDLVNTTLGVAQVSGMHNASKAFLFQDIEREIHAAPHVSEKLIQLFRNKSEFTILATVQQKPSTSGVILSIRELEHSYFELESSGLRDEIRYHYIHNGKPRTEALPYRMADGQWHKVALSVSASHLLLHVDCNRIYERVIDPPDTNLPPGINLWLGQRNQKHGLFKGIIQDGKIIFMPNGYITQCPNLNHTCPTCSDFLSLVQGIMDLQELLAKMTAKLNYAETRLSQLENCHCEKTCQVSGLLYRDQDSWVDGDHCRNCTCKSGAVECRRMSCPPLNCSPDSLPVHIAGQCCKVCRPKCIYGGKVLAEGQRILTKSCRECRGGVLVKITEMCPPLNCSEKDHILPENQCCRVCRGHNFCAEGPKCGENSECKNWNTKATCECKSGYISVQGDSAYCEDIDECAAKMHYCHANTVCVNLPGLYRCDCVPGYIRVDDFSCTEHDECGSGQHNCDENAICTNTVQGHSCTCKPGYVGNGTICRAFCEEGCRYGGTCVAPNKCVCPSGFTGSHCEKDIDECSEGIIECHNHSRCVNLPGWYHCECRSGFHDDGTYSLSGESCIDIDECALRTHTCWNDSACINLAGGFDCLCPSGPSCSGDCPHEGGLKHNGQVWTLKEDRCSVCSCKDGKIFCRRTACDCQNPSADLFCCPECDTRVTSQCLDQNGHKLYRSGDNWTHSCQQCRCLEGEVDCWPLTCPNLSCEYTAILEGECCPRCVSDPCLADNITYDIRKTCLDSYGVSRLSGSVWTMAGSPCTTCKCKNGRVCCSVDFECLQNN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)